Learn More
Ethyl Acetolactate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Acetolactate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 160.0736 |