accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONFBr

CAS RN 1704065-18-8

IUPAC Nor: 4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methyl]morpholine
Synonymes: 4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methyl]morpholine
Poids moléculaire (g/mol): 274.13
Formule moléculaire: C11H13BrFNO
InChi Key: IKTRFXHEKDRRIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(CN2CCOCC2)=C(Br)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats