Learn More
4-(-Bromo--fluorobenzyl)morpholine,2-bromo-5-fluorobenzyl)morpholine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449088 250 mg 250mg
15439088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62574.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1704065-18-8
Formule moléculaire C11H13BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 274.133
Clé InChI IKTRFXHEKDRRIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-bromo-5-fluorobenzyl morpholine, 4-2-bromo-5-fluorophenyl methyl morpholine
CID PubChem 91759007
Nom IUPAC 4-[(2-bromo-5-fluorophényl)méthyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=C(C=CC(=C2)F)Br
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromo-5-fluorobenzyl)morpholine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 274.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.