CAS RN 17428-41-0
CAS RN 17428-41-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Norme d'arsenic (V) : As+5 à 100 μg/mL dans H2O , VHG™
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.