Learn More
Norme d'arsenic (V) : As+5 à 100 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 30003092
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003092 50 mL 50mL
17969374 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003092 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSPAS5W50
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'arsenic (V) : As+5 à 100 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic+5
CAS 17428-41-0
Méthodes Speciation
Noms d’analytes ou de composants Arsenic+5
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire As5+
Synonyme As5+
SMILES [As5+]
Nom IUPAC Arsenic+5
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Quantité 50 mL
Poids de la formule 74.92 g/mol