CAS RN 177211-21-1
CAS RN 177211-21-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
1,1,1-Trifluoro-4-(4-chloro-2-fluoro-5-méthylphényl)-2,4-butanedione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
1,1,1-Trifluoro-4-(4-chloro-2-fluoro-5-méthylphényl)-2,4-butanedione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
1,1,1-Trifluoro-4-(4-chloro-2-fluoro-5-méthylphényl)-2,4-butanedione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.