Learn More
1,1,1-Trifluoro-4-(4-chloro-2-fluoro-5-méthylphényl)-2,4-butanedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoro-4-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-2,4-butanedione |
| CAS | 177211-21-1 |
| Formule moléculaire | C11H7ClF4O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7ClF4O2/c1-5-2-6(8(13)3-7(5)12)9(17)4-10(18)11(14,15)16/h2-3H,4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C(=O)CC(=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 1-(4-chloro-2-fluoro-5-méthylphényl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.62 |
| Poids de la formule | 282.0071 |