CAS RN 18102-31-3
CAS RN 18102-31-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Methoxy-3-methylphenol, TRC
CAS: 18102-31-3 Formule moléculaire: C8H10O2 Poids moléculaire (g/mol): 138.16 Synonyme: 2-Methoxy-3-methylphenol,3-Methylguaiacol Nom IUPAC: 2-methoxy-3-methylphenol SMILES: COc1c(C)cccc1O