Learn More
2-Methoxy-3-methylphenol, TRC
Code produit 30482772
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482772 50 mg 50mg
30467640 25 mg 25mg
30472534 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33682550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18102-31-3
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Synonyme 2-Methoxy-3-methylphenol, 3-Methylguaiacol
Nom IUPAC 2-methoxy-3-methylphenol
SMILES COc1c(C)cccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-methylphenol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(9)8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Poids de la formule 138.0681