accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18800-74-3

CH3CH3CH3OOHN(S)OONH2O

CAS RN 18800-74-3

IUPAC Nor: (4S)-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-carbamoylbutanoate
Synonymes: (4S)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-carbamoylbutanoate
Poids moléculaire (g/mol): 245.26
Formule moléculaire: C10H17N2O5
InChi Key: GMZBDBBBJXGPIH-LURJTMIESA-M
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C(N)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats