Learn More
Acide4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498838
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498838 1 g 1g
15418848 250 mg 250mg
15408848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62305.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18800-74-3 | C10H17N2O5 | 245.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18800-74-3
Formule moléculaire C10H17N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00070081
Clé InChI GMZBDBBBJXGPIH-LURJTMIESA-M
Synonyme boc-glu-nh2, n-alpha-tert-boc-l-isoglutamine, 4s-4-n-tert-butoxycarbonylamino-4-carbamoyl butanoic acid, 4s-4-tert-butoxycarbonyl amino-4-carbamoylbutanoic acid, boc-glu-nh, ambotzbaa1095, na-t-boc-l-isoglutamine, boc-isogln-oh;boc-l-isoglutamine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic amide, 4-boc-amino-4-carbamoylbutyric acid
CID PubChem 2734757
Nom IUPAC Acide (4S)-5-amino-4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre