accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19408-46-9

ClCH3(R)O(R)O(R)OH(S)HOHO(S)OH(S)OH(S)NH2(S)NNH2OHOH(E/Z)

CAS RN 19408-46-9

IUPAC Nor: hydrogen {N'-[(2R,3S,5S,6R)-5-amino-2-methyl-6-{[(2R,3S,5S,6S)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxy}oxan-3-yl]carbamimidoyl}formic acid chloride
Synonymes: kasugamycin
Poids moléculaire (g/mol): 415.82
Formule moléculaire: C14H26ClN3O9
InChi Key: ZDRBJJNXJOSCLR-YZKQBBCCSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].C[C@H]1O[C@H](OC2[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1N=C(N)C(O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentration 
  • (1)
Qualité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats