Learn More
Chlorhydrate de kasugamycine 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325575
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325575 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325575 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14515000WA100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kasugamycin hydrochloride
CAS 19408-46-9
Noms d’analytes ou de composants Kasugamycin hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H25 N3 O9 . Cl H
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme D-chiro-Inositol, 3-O-[2-amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-arabino-hexopyranosyl]-, monohydrochloride (9CI), Kasugamycin, monohydrochloride (8CI), Kasugamycin hydrochloride, Kasumin
Formule InChI InChI=1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(=N)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 2-[[(2R,3S,5S,6R)-5-amino-2-metil-6-[(2R,3S,5S,6S)-2,3,4,5,6-pentahidroxiciclohexil]oxioxan-3-il]amino]-2-iminoacético; clorhidrato
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 415.82
Quantité 1 mL
Poids de la formule 415.1358 g/mol