CAS RN 1957235-57-2
CAS RN 1957235-57-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-pipéridinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]éthyl]-carbamique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-pipéridinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]éthyl]-carbamique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-pipéridinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]éthyl]-carbamique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.