Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-pipéridinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]éthyl]-carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-[(2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)amino]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1957235-57-2 |
| Formule moléculaire | C20H24N4O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | tert-Butyl (2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24N4O6/c1-20(2,3)30-19(29)22-10-9-21-12-6-4-5-11-15(12)18(28)24(17(11)27)13-7-8-14(25)23-16(13)26/h4-6,13,21H,7-10H2,1-3H3,(H,22,29)(H,23,25,26) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCNc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.43 |