CAS RN 207974-13-8
CAS RN 207974-13-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
1,1'-(oxydiméthanediyl)bis(2,4-dichlorobenzène) (bis-(2,4-dichlorobenzyl) éther), Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.