Learn More
1,1'-(oxydiméthanediyl)bis(2,4-dichlorobenzène) (bis-(2,4-dichlorobenzyl) éther), Mikromol™
Code produit 17942586
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942586 100 mg 100mg
17913136 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942586 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0739.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1'-(Oxydiméthanediyl)bis(2,4-dichlorobenzène) (Éther bis-(2,4-dichlorobenzylique))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether)
CAS 207974-13-8
Noms d’analytes ou de composants 1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H10 Cl4 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C14H10Cl4O/c15-11-3-1-9(13(17)5-11)7-19-8-10-2-4-12(16)6-14(10)18/h1-6H,7-8H2
SMILES Clc1ccc(COCc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-[(2,4-dichlorophényl)méthoxyméthyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 336.04
Quantité 100 mg
Poids de la formule 333.9486 g/mol