CAS RN 2101955-00-2
CAS RN 2101955-00-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer is a fluorescent probe for the JAK2 JH2 domain, with Kd of 0.2 μM.