Learn More
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (111.40 mM) |
| Poids moléculaire | 747.73 g/mol |
| CAS | 2101955-00-2 |