CAS RN 221264-21-7
CAS RN 221264-21-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
3-Oxo Ropinirole Hydrochloride, TRC
CAS: 221264-21-7 Formule moléculaire: C16 H22 N2 O2 . Cl H Poids moléculaire (g/mol): 310.82 Synonyme: 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1),1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI) Nom IUPAC: 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1H-indole-2,3-dione;hydrochloride SMILES: Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)C(=O)c12
2
Chlorhydrate de 4-[2-(dipropylamino)éthyl]indoline-2,3-dione, Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.