Learn More
3-Oxo Ropinirole Hydrochloride, TRC
Code produit 30137693
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137693 50 mg 50mg
30137649 100 mg 100mg
17993705 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO87040050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 221264-21-7
Formule moléculaire C16 H22 N2 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 310.82
Synonyme 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI)
Nom IUPAC 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1H-indole-2,3-dione;hydrochloride
SMILES Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxo Ropinirole hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
Poids de la formule 310.1448
Pourcentage de pureté >95%