CAS RN 23720-80-1
CAS RN 23720-80-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Nardosinone, TRC
CAS: 23720-80-1 Formule moléculaire: C15H22O3 Poids moléculaire (g/mol): 250.33 Synonyme: [3aR-(3aα,9α,9aα,9bα)]-1,3a,4,7,8,9,9a,9b-Octahydro-1,1,9,9a-tetramethyl-5H-Naphtho[2,1-c][1,2]dioxol-5-one,Nardosinon Nom IUPAC: (3aR,9R,9aR,9bS)-1,1,9,9a-tetramethyl-3a,4,7,8,9,9b-hexahydronaphtho[2,1-c]dioxol-5-one SMILES: C[C@@H]1CCC=C2C(=O)C[C@H]3OOC(C)(C)[C@H]3[C@@]12C