Learn More
Nardosinone, TRC
Code produit 30483682
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483682 1 g -
30479754 50 mg -
30478485 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483682 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3789301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23720-80-1
Formule moléculaire C15H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.33
Synonyme [3aR-(3aα,9α,9aα,9bα)]-1,3a,4,7,8,9,9a,9b-Octahydro-1,1,9,9a-tetramethyl-5H-Naphtho[2,1-c][1,2]dioxol-5-one, Nardosinon
Nom IUPAC (3aR,9R,9aR,9bS)-1,1,9,9a-tetramethyl-3a,4,7,8,9,9b-hexahydronaphtho[2,1-c]dioxol-5-one
SMILES C[C@@H]1CCC=C2C(=O)C[C@H]3OOC(C)(C)[C@H]3[C@@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Nardosinone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-9-6-5-7-10-11(16)8-12-13(15(9,10)4)14(2,3)18-17-12/h7,9,12-13H,5-6,8H2,1-4H3/t9-,12-,13+,15+/m1/s1
Poids de la formule 250.1569