CAS RN 27387-31-1
CAS RN 27387-31-1
IUPAC Nor:
9-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-4-one
Synonymes:
9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
Poids moléculaire (g/mol):
199.25
Formule moléculaire:
C13H13NO
InChi Key:
HHJUJCWZKJMCLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C2=C(C3=CC=CC=C13)C(=O)CCC2
1
–
2
de
2
résultats
1
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one, TRC
CAS: 27387-31-1 Formule moléculaire: C13 H13 N O Poids moléculaire (g/mol): 199.25 Synonyme: 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one,Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP) Nom IUPAC: 9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one SMILES: Cn1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13
2
9-Méthyl-1,2,3,9-tétrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.