Learn More
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one, TRC
Code produit 30006553
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006553 100 mg 100mg
30006502 1 g 1g
30004257 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT293920100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27387-31-1
Formule moléculaire C13 H13 N O
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Synonyme 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP)
Nom IUPAC 9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
SMILES Cn1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3
Poids de la formule 199.0997
Pourcentage de pureté >95%