CAS RN 2784-89-6
CAS RN 2784-89-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine, TRC
CAS: 2784-89-6 Formule moléculaire: C12H11N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 229.23 Nom IUPAC: 2-nitro-1-N-phenylbenzene-1,4-diamine SMILES: Nc1ccc(Nc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-]