Learn More
2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine, TRC
Code produit 30179886
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179886 10 g 10g
30179752 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179886 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN23272010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2784-89-6
Formule moléculaire C12H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 229.23
Nom IUPAC 2-nitro-1-N-phenylbenzene-1,4-diamine
SMILES Nc1ccc(Nc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H11N3O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H,13H2
Poids de la formule 229.0851