CAS RN 29124-57-0
IUPAC Nor:
2-amino-5-bromobenzaldehyde
Synonymes:
2-amino-5-bromobenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
200.04
Formule moléculaire:
C7H6BrNO
InChi Key:
VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Amino-5-bromobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 29124-57-0 Formule moléculaire: C7H6BrNO Poids moléculaire (g/mol): 200.035 Numéro MDL: MFCD10696879 Clé InChI: VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-amino-5-bromobenzenecarbaldehyde,5-bromoanthranilaldehyde,4-bromo-2-formylaniline,benzaldehyde,2-amino-5-bromo,benzaldehyde, 2-amino-5-bromo,pubchem19693,aminobromobenzenecarbaldehyde,2-amino-5-bromobenzaidehyde,2-amino-5-bromo-benzaldehyde CID PubChem: 23510475 Nom IUPAC: 2-amino-5-bromobenzaldéhyde SMILES: C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)N