Learn More
2-Amino-5-bromobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Participate in synthesis and structure activity of novel camptothecin analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Participer à la synthèse et à l’activité de structure de nouveaux analogues de camptothécine.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-bromobenzaldehyde |
| Point de fusion | 75°C to 77°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 200 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |