CAS RN 29261-12-9
CAS RN 29261-12-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
25,26-Dihydroxyvitamin D3, MedChemExpress
MedChemExpress 25,26-Dihydroxyvitamin D3(25,26-dihydroxycholecalciferol) is a metabolite of vitamin D3 with intestinal calcium transport activity.