Learn More
25,26-Dihydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Code produit 16449397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449397 5 mg
16441559 1 mg
16426858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16449397 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15830
MedChemExpress 25,26-Dihydroxyvitamin D3(25,26-dihydroxycholecalciferol) is a metabolite of vitamin D3 with intestinal calcium transport activity.
25,26-Dihydroxyvitamin D3(25,26-dihydroxycholecalciferol) is a metabolite of vitamin D3 with intestinal calcium transport activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau 25,26-Dihydroxyvitamin D3
CAS 29261-12-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H44O3
Quantité 5 mg
Synonyme 25,26-Dihydroxycholecalciferol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]([C@H]1CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@]12C)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C)CCCC(O)(C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 416.64
Poids de la formule 416.64
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid