CAS RN 300-42-5
CAS RN 300-42-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Impureté A de la sélégiline EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.