Learn More
Impureté A de la sélégiline EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol
Code produit 30460832
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30460832 25 mg
30460223 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30460832 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0964.030025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté A de la sélégiline EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Methamphetamine hydrochloride
CAS 300-42-5
Noms d’analytes ou de composants rac-Methamphetamine hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H15 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme rac-Methamphetamine Hydrochloride, N,alpha-Dimethyl-benzeneethanamine hydrochloride, N,alpha-Dimethyl-phenethylamine hydrochloride, (+/-)-Methamphetamine hydrochloride, (+/-)-N-Methylamphetamine hydrochloride, 2-Methylamino-1-phenylpropane hydrochloride, N,alpha-Dimethylphenethylamine hydrochloride, NSC 169506, NSC 22367, Obesin, Obesine, dl-Desoxyephedrine hydrochloride, dl-Methamphetamine hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. A (EP), Selegiline Imp. A (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Selegiline Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CNC(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC N-méthyl-1-phénylpropan-2-amine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 185.69
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185.0971 g/mol