CAS RN 30302-52-4
CAS RN 30302-52-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Phenethicillin Sodium Salt, TRC
CAS: 30302-52-4 Formule moléculaire: C17H19N2NaO5S Poids moléculaire (g/mol): 386.4 Synonyme: Pheneticillin Sodium Salt,Phenoxy PC Sodium Salt,Phenoxyethylpenicillin Sodium Salt,Synthepen Sodium Salt,α-Phenoxyethylpenicillin Sodium Salt,1-Phenoxyethylpenicillin Sodium Salt,Alfacilin Sodium Salt,Feneticillin Sodium Salt,NSC 117548 Sodium Salt,Optipen Sodium Salt,Penicillin 152 Sodium Salt,Penicillin MV Sodium Salt,Peniplus Sodium Salt,Penorale Sodium Salt,Penova Sodium Salt,(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(1-oxo-2-phenoxypropyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt SMILES: O=C1[C@@H](NC(C(OC2=CC=CC=C2)C)=O)C3N1[C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S3