Learn More
Phenethicillin Sodium Salt, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenethicillin Sodium Salt |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N2O5S.Na/c1-9(24-10-7-5-4-6-8-10)13(20)18-11-14(21)19-12(16(22)23)17(2,3)25-15(11)19;/h4-9,11-12,15H,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9?,11-,12+,15?;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 386.0912 |