CAS RN 31252-85-4
CAS RN 31252-85-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
p-nitrophényliodoacétate, TRC
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
2
p-nitrophényliodoacétate, TRC
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
3
p-nitrophényliodoacétate, TRC
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.