Learn More
p-nitrophényliodoacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Nitrophenyl Iodoacetate |
| CAS | 31252-85-4 |
| Formule moléculaire | C8 H6 I N O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6INO4/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CI)cc1 |
| Nom IUPAC | (4-nitrophényl) 2-iodoacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.04 |
| Poids de la formule | 306.9342 |