accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 32768-19-7

IUPAC Nor: 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Synonymes: 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 189.73
Formule moléculaire: C10H20ClN
InChi Key: XVVITZVHMWAHIG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC1(C)C2CCC1(C)C(N)C2

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats