Learn More
chlorhydrate de 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10217762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10217762 1 g 1g
10066764 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10217762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00128DA
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 32768-19-7
Formule moléculaire C10H20ClN
Poids moléculaire (g/mol) 189.727
Numéro MDL MFCD00180693
Clé InChI XVVITZVHMWAHIG-VMKQZJJLSA-N
Synonyme 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, bornylamine, hydrochloride, bornylamine hydrochloride, 1,7,7-trimethylnorbornan-2-amine, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-ylamine, chloride, 4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-amine hydrochloride
CID PubChem 55283045
Nom IUPAC (1R,4R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine ; chlorhydrate
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)N)C)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.73
Pourcentage de pureté 97%