accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 329-63-5

HClH3CNHOHOHHO

CAS RN 329-63-5

IUPAC Nor: hydrogen 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol chloride
Synonymes: hydrogen (+-)-adrenaline chloride
Poids moléculaire (g/mol): 219.67
Formule moléculaire: C9H14ClNO3
InChi Key: ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats