Learn More
Chlorhydrate de DL-adrénaline, Mikromol™
Code produit 18050860
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18050860 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18050860 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0614.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de DL-adrénaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Adrenaline Hydrochloride
CAS 329-63-5
Noms d’analytes ou de composants DL-Adrenaline Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H13 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dipivefrine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 219.67
Quantité 25 mg
Poids de la formule 219.0662 g/mol