CAS RN 34839-10-6
CAS RN 34839-10-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(N,N)-Dimethyl)ethyl Laurate, TRC
CAS: 34839-10-6 Formule moléculaire: C16H33NO2 Poids moléculaire (g/mol): 271.44 Synonyme: Dodecanoic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester,2-(N,N-Dimethylamino)ethyl Dodecanoate,N-[2-(Dodecanoyloxy)ethyl]-N,N-dimethylamine,NSC 405542 SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)OCCN(C)C