Learn More
(N,N)-Dimethyl)ethyl Laurate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (N,N)-(Dimethyl)ethyl Laurate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(18)19-15-14-17(2)3/h4-15H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 271.2511 |