CAS RN 3493-12-7
CAS RN 3493-12-7
IUPAC Nor:
(3-amino-3-carboxypropyl)dimethylsulfanium chloride
Synonymes:
methylmethionine chloride
Poids moléculaire (g/mol):
199.69
Formule moléculaire:
C6H14ClNO2S
InChi Key:
MYGVPKMVGSXPCQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
DL-Methionine Methylsulfonium Chloride, TRC
CAS: 3493-12-7 Formule moléculaire: C6H14ClNO2S Poids moléculaire (g/mol): 199.7 Nom IUPAC: (3-amino-3-carboxypropyl)-dimethylsulfanium;chloride SMILES: [Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(=O)O