Learn More
DL-Methionine Methylsulfonium Chloride, TRC
Code produit 30138699
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138699 2.5 g 2.50g
17987334 250 mg 250mg
17947924 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD6899582.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3493-12-7
Formule moléculaire C6H14ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.7
Nom IUPAC (3-amino-3-carboxypropyl)-dimethylsulfanium;chloride
SMILES [Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Methionine Methylsulfonium Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 199.0434
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature