CAS RN 35761-27-4
CAS RN 35761-27-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Chlorhydrate de 2-(S)-[N-carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate de méthyle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Chlorhydrate de 2-(S)-[N-carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate de méthyle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Chlorhydrate de 2-(S)-[N-carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate de méthyle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.