Learn More
Chlorhydrate de 2-(S)-[N-carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate, Hydr |
| CAS | 35761-27-4 |
| Formule moléculaire | C12 H16 N2 O4 . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N2O4.ClH/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8,13H2,1H3,(H,14,16);1H/t10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](CN)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de (2S)-3-amino-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.73 |
| Poids de la formule | 288.0877 |