CAS RN 365213-33-8
CAS RN 365213-33-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
6-Chloro-2-(4-chlorophényl)-N,N-diméthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-méthanamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
6-Chloro-2-(4-chlorophényl)-N,N-diméthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-méthanamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
6-Chloro-2-(4-chlorophényl)-N,N-diméthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-méthanamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.