Learn More
6-Chloro-2-(4-chlorophényl)-N,N-diméthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-méthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethylimidazo[1,2-a]pyridi |
| CAS | 365213-33-8 |
| Formule moléculaire | C16 H15 Cl2 N3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15Cl2N3/c1-20(2)10-14-16(11-3-5-12(17)6-4-11)19-15-8-7-13(18)9-21(14)15/h3-9H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nom IUPAC | 1-[6-chloro-2-(4-chlorophényl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-N,N-diméthylméthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.22 |
| Poids de la formule | 319.0643 |