accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 376382-11-5

NHOHNO

CAS RN 376382-11-5

IUPAC Nor: 16-[(2-phenylethyl)amino]-14-azatetracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1(16),2,4,6,9(17),10,12-heptaene-8,15-dione
Synonymes: 16-[(2-phenylethyl)amino]-14-azatetracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1(16),2,4,6,9(17),10,12-heptaene-8,15-dione
Poids moléculaire (g/mol): 366.42
Formule moléculaire: C24H18N2O2
InChi Key: XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC2=CC=CC3=C2C(=C1NCCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C3=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats